Merck
Z404624
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
Laboratory Splash Shield
Größe auswählen
1 EA
€ 142,00
€ 142,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 142,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 142,00
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verhindert effektiv das Überschäumen von Flüssigkeiten, besonders in Rotationsverdampfern, durch zwei gegeneinander versetzte Lochscheiben. Einsetzbar für alle Arten von Destillationen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)