Merck
Z548553
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 118,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 118,00
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extra-grobe Fritte verhindert sicher einen Austrag von Partikeln aus der zu destillierenden Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)