Merck
Z336661
Heidolph Rührer, mechanisch
Model RZR 2041, AC/DC input 230 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
torque <= 520 Ncm
Leistungsmerkmale
CE compliant
Digital speed display
Hersteller/Markenname
Model RZR 2041
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Ausgabe
37 watts
Allgemeine Beschreibung
Bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse, zweistufiges Getriebe, stufenlose mechanische Drehzahleinstellung. Überhitzungsschutz, geeignet für Dauerbetrieb. Gekapseltes Gehäuse, schlanke Bauform. Klare Bedienungseinheit auf Stirnseite. Wartungsfreier, funkenloser Kondensermotor. 3 Jahre Garantie.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)