Merck
Z322202
Quickfit® rechtwinkliger Rohradapter
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
MF10/4B/SC
Größe auswählen
1 EA
€ 36,70
€ 36,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 36,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 36,70
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 10/4B/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
mit Schliff und rechtwinkligem Schraubkappenanschluss mit Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)