Merck
Z320137
Rubber ring for Quickfit® cone/screw thread adapter
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Synonym(e):
QR24/6
Größe auswählen
1 PKG
€ 54,90
€ 54,90
Voraussichtliches Versanddatum06. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 54,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 54,90
Voraussichtliches Versanddatum06. April 2025
Leistungsmerkmale
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Hersteller/Markenname
Quickfit
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Fitting
24 thread
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)