Merck
Z314374
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 30 mL, glass Luer tip style
Größe auswählen
1 EA
€ 23,10
10 EA
€ 231,00
€ 23,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 23,10
10 EA
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 23,10
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 1 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
  • Autoklavierbar
  • Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
  • Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
  • Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
  • Konformitätsbescheinigt
  • Drei Spritzen lieferbar:
Glass Luer - Standardspitze Luer, aus Glas
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)