Merck
Z309192
Quickfit® Allihn-Kühler
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
CX7/02/SC
Größe auswählen
1 EA
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 187,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 187,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit CX 7/02/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
250 mm
Oberflächenbereich
130 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die gewölbte Innenoberfläche bietet bessere Kühlergebnisse als normale Liebig-Kühler. Empfohlen für einfache Rückflussanwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)