Merck
Z309079
Quickfit® Flachflansch-Deckel für Reaktionskolben
center joint: ST/NS 29/32, parallel socket joint: 14/23, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
Synonym(e):
MAF4/41
Größe auswählen
1 EA
€ 217,00
€ 217,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 217,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 217,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Etikett
C
Verbindung
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS29/32
parallel socket joint: 14/23
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit MAF 4/41
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Flanschdeckel mit mehreren Schliffanschlüssen. Zur Extraction, zum Rückflusskochen, geeignet für viele verschiedene Rührer. Seitliche Anschlüsse teilweise nach aussen geneigt, Winkel siehe Tabelle. Der Deckel wird mit der Klammer Typ D gesichert.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1