Fortfahren mit
293733
Benzophenonimin
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2C=NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1100371
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
refractive index
n20/D 1.618 (lit.)
bp
151-153 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI key
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzophenone imine plays a vital role as an ammonia surrogate. It is primarily used as ammonia equivalents for the selective formation of protected primary amines. Benzophenone imine is useful as a synthetic intermediate, especially for the synthesis of glycine Schiff base.
Application
Zur Darstellung von Nitril-ylid Dimeren.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4011269492427551
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
≥99%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)