Merck
Z308706
Quickfit® Erlenmeyerkolben
joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FE50/2
Größe auswählen
1 EA
€ 33,00
5 EA
€ 122,00
€ 33,00
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 33,00
5 EA
€ 122,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 33,00
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Materialien
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FE50/2
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Mit Schliffhülsen. Nicht für Vakuum geeignet! Stopfen bitte separat bestellen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)