Merck
Z301094
Quickfit® Erweiterungsadapter
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
XA21
Größe auswählen
1 EA
€ 33,00
€ 33,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 33,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 33,00
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit XA 21
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)