WHA231100
Whatman® drain disc
diam. 47 mm
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman filters, Z741493
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 231100
Whatman Article No. 28418861 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)