Merck
Z285455
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: SJ 35/25
Größe auswählen
1 EA
€ 104,00
€ 104,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 104,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 104,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: SJ35/25
Allgemeine Beschreibung
Seitlicher Schlauchanschluß, mit Tropfspitze. Verbessert das Verdampfen von Lösungen unter reduziertem Druck. Einbau zwischen dem Kühler des Rotationsverdampfers und dem Vorratskolben. Der Standard-Vakuumanschluß des Rotationsverdampfers muß verschlossen werden.Der Adapter mit Kugelschliff 35/25 passend zu allen Büchi Rotationsverdampfern.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)