Z272612
Schlauchventil zur Durchflussregelung
for tubing O.D. 5/16 - 3/8in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Materialien
Delrin® body
Allgemeine Beschreibung
Metrische Skala auf dem Ventilgehäuse zur Einstellung des Durchflusses von Null bis Max. Flüssigkeit kommt nicht mit Ventil in Berührung. Kalibrierung ist genau und reproduzierbar. Ventil ist ohne Anschlussstück oder Zerschneiden auf Schläuche zu montieren. Gehäuse aus Delrin.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)