Merck
Z271233
HI-VAC® Vakuumventile
One-way, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
Synonym(e):
826600-0004
Größe auswählen
1 EA
€ 55,10
€ 55,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 55,10
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
€ 55,10
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
O-ring tip: no
Hersteller/Markenname
Kimble®
Bohrung
0-4 mm
Schaftdurchm.
9 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise Aussengewinde für feinste Einstellung. Kann während der ersten halben Drehung als Gasballastventil verwendet werden.
  • Für Hochvakuum bis zu 5 x 10-7 torr
  • Dauer-Höchsttemperatur 230°C, kurzzeitig bis 275°C
  • PTFE-Schaft dreht sich nicht mit
  • Viton O-Ringe
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Similar to 826500 but without tip O-Ring exposure.
  • Designed with a precision external thread for fine control
  • Can be used as a bleed up to 1/2 turn
  • Full open position is at 1-1/2 turns
  • Primary seal is made with a FKM O-Ring on a tapered seat
  • Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230°C or intermittently at 275 °C
Rechtliche Hinweise
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)