Merck
Z266051
Supelco
PTFE-Ständer für mehrere Platten
For use with 20 cm × 20 cm plates
Größe auswählen
1 EA
€ 309,00
€ 309,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 309,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 309,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Für den Einsatz mit Latch-Lid Entwicklungskammern. Kann bis zu sechs TLC-Platten aufnehmen.
Rechtliche Hinweise
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Christiane Mühle et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 137-144 (2016-12-26)
As part of the sphingomyelin pathway, sphingomyelinases and ceramidases have attracted much attention in basic as well as clinical research. However, current assays still often rely on a radioactive substrate, extensive manual purification steps, and hazardous solvents for chromatographic analysis.