Z263125
Wheaton Weithalsflasche
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Größe auswählen
€ 112,00
Größe auswählen
About This Item
€ 112,00
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
33-400
Verbindung
Joints threaded neck (53-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216940
Kapazität
2 oz (60 mL)
Durchm. × H
44 mm × 75 mm
Farbe
amber
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)