Merck
Z263001
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Größe auswählen
24 EA
€ 114,00
€ 114,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
€ 114,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 114,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Materialien
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (20-400)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216807
Kapazität
2 oz (60 mL)
Durchm. × H
39 mm × 94 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Bequem mit aufgesetzten Verschlüssen verpackt. Flaschen aus Wheaton "900" Braunglas oder "800" Natronkalk-Flintglas klar. Kappenarten:
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Rechtliche Hinweise
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)