Merck
Z261432
Sigma-Aldrich
Manuelles Gasregelventil
stainless steel, CGA Inlet size 660, female ¼ in. outlet
Größe auswählen
1 EA
€ 409,00
€ 409,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 409,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112404
NACRES:
NB.51
€ 409,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Messbereich Eingangsdruck
≤3,000 psig
CGA-Einlassgröße
660
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluß direkt an die Gasflasche, aus Edelstahl oder Monellmetall. Wird immer dann eingesetzt, wenn das Gas nicht durch einen Druckminderer geleitet werden kann! Ventilstift aus PTFE. Max. Eingangsdruck 200 bar.
Warnhinweis
Diese Ventile regeln nicht den Druck, sondern den Durchfluß!
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)