Merck
Z261084
Sigma-Aldrich
Nalgene® PassPort IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 125 mL
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles, nalgene hdpe
Größe auswählen
12 EA
€ 23,60
€ 23,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 23,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 23,60
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (24-415)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 (bottles)
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2099-0004
Flaschendurchm. × H
51 mm × 101 mm
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Versandflaschen aus HDPE.Diese Flaschen entsprechen den neuen Versandvorschriften der United Nations. Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 Markierung, Material, Volumen, und Registrierung sind im Flaschenboden eingeklebt. Leckdicht. Geprüft bei 1,1 bar.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)