Merck
Z247219
Coors Porzellan-Tiegelabdeckung
cap size B, I.D. 39 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 193,00
€ 193,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 193,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 193,00
Check Cart for Availability
Kappengröße
B
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66123
ID
39 mm
Allgemeine Beschreibung
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Sonstige Hinweise
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)