Merck
Z236810
Crew® Wischtücher
L × W 11 1/2 in. × 12 in.
Größe auswählen
100 EA
€ 124,00
€ 124,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 124,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.35
€ 124,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 100 wipes
Hersteller/Markenname
Kimberly Clark
L × B
11 1/2 in. × 12 in.
Allgemeine Beschreibung
Nichtfaserndes Material, Staubklasse 100, daher reinraumtauglich! Weich und sehr saugfähig. Kein Zerkratzen von empfindlichen Oberflächen, säurefest. 29x30 cm, 50 Blatt, verpackt im antistatischen Polybeutel.
Rechtliche Hinweise
Crew is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)