Merck
Z231967
Duran® Becher
capacity 150 mL, Tall form
Synonym(e):
211162906
Größe auswählen
10 EA
€ 65,70
€ 65,70
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 65,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 65,70
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
95 mm × 54 mm
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)