Merck
Z231835
Sigma-Aldrich
Duran® Becher
capacity 150 mL, low form
Synonym(e):
211062908
Größe auswählen
1 EA
€ 9,30
10 EA
€ 63,50
€ 9,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 9,30
10 EA
€ 63,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 9,30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
H × AD
80 mm × 60 mm
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)