Merck
Z231843
Sigma-Aldrich
Duran® Becher
capacity 250 mL, low form
Synonym(e):
211063604
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
95 mm × 69 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Vergleichbares Produkt