Merck
Z231568
Duroplan Petrischalen
O.D. × H 150 mm × 30 mm
Synonym(e):
217555303
Größe auswählen
10 EA
€ 278,00
€ 278,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 278,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
€ 278,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217555303
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
AD × H
150 mm × 30 mm
Schalenkapazität
~500 mL
Schalendurchm.
150 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)