Merck
Z223352
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
€ 216,00
€ 216,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 216,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 216,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur genauen Dosierung der Gasmenge. Mit Schliffanschluss für Reaktionsgefäß oder Ballastgefäß.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)