Merck
Z223336
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
joint: ST/NS 29/32, Overall H 415 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 1.210,00
€ 1.210,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.210,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 1.210,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS29/32
AD
48 mm
Gesamt H
415 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Vakuumanschluss. Spezielles Design gegen Spritzen. 400 PTFE-Hahn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)