Merck
Z217549
Flexible Rührwellenkupplung
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 1/2 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 86,70
€ 86,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 86,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
€ 86,70
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
Flexible Kupplungen zum Ausgleich von winkelbedingtem oder parallelem Fluchtfehler. Der steife Neoprenschlauch absorbiert Schwingungen. Wird mit dem Motor und dem Rührerschaft verschraubt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)