Merck
Z173495
Sigma-Aldrich
Zusatztrichter mit Rotaflo® Hahn und Glashahn am Seitenarm
capacity 100 mL, male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 454,00
€ 454,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 454,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
€ 454,00
Check Cart for Availability
Etikett
W
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.