Merck
Z203181
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Größe auswählen
1 EA
€ 100,00
€ 100,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 100,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 100,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Seitenarm ist im 75° Winkel vom Boden-Verbindung
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)