Merck
Z202312
Sigma-Aldrich
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
joint: SJ 29/15
Größe auswählen
1 EA
€ 49,50
€ 49,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 49,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
€ 49,50
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: SJ29/15
Allgemeine Beschreibung
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)