Merck
Z191388
Sigma-Aldrich
Adjustable Jacobs® chuck
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Größe auswählen
1 EA
€ 85,30
€ 85,30
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 85,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
€ 85,30
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Leistungsmerkmale
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Allgemeine Beschreibung
Accepts 1/16 to 3/8in. diam. stirrer rods.
Rechtliche Hinweise
Jacobs is a registered trademark of Jacobs
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)