Merck
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® Magnetrührstäbchen
L 1 in. × 1 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 EA
€ 15,50
€ 15,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 15,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
€ 15,50
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37144-0100
Länge
1 in. × 1 in.
25.4 mm
Durchmesser
14.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Kreuzförmig, erzeugen starke, stabile, trichterförmige Wirbel.
Rechtliche Hinweise
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)