Merck
Z189847
Sigma-Aldrich
Spinplus® Magnetrührstäbchen
size 3/8 in. × 3/8 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 EA
€ 12,70
€ 12,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 12,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
€ 12,70
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37144-0038
Länge
9.5 mm
Durchmesser
4.7 mm
Größe
3/8 in. × 3/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Kreuzförmig, erzeugen starke, stabile, trichterförmige Wirbel.
Rechtliche Hinweise
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)