Merck
Z180599
Ace doppelflügeliges PTFE-Rührblatt
W × L 24 mm × 115 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 21,10
€ 21,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 21,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 21,10
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8082-08
B × L
24 mm × 115 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Schäfte mit 10mm Durchmesser; aus PTFE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)