Z180076
Große Ace Chromatographiesäule
I.D. × L 50 mm × 600 mm, capacity 1.18 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 582055
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
50 mm × 600 mm
Kapazität
1.18 L
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Stabile Borosilikat-Glas-Säulen mit #50 Ace-Innengewinde an den Enden, an die eine Reihe von Adaptern angeschlossen werden können. Geeignet für Arbeiten mit Ionenaustauscher oder Aktivkohle. Säulenadapter separat bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)