Merck
Z179507
Supelco
Michel-Miller Chromatographiesäule
L × I.D. 450 mm × 51 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.52
Schildgröße
B or BB
Qualität
for chromatography
Hersteller/Markenname
Ace Glass 5795-24
Parameter
100 psi max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
450 mm × 51 mm
Fitting
#11 Ace-Thred
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Für die Hochleistungs-Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLPLC). Die Gestaltung der Säulenenden ermöglicht es, die Probe als schmale Bande am Inlet aufzutragen und sie am Ende ohne eine starke Verbreiterung zu erhalten. Das konische Design der drei größeren Säulen verringert Unterschiede in den Flussweglängen und verhindert ein Totvolumen, das sich bei quadratischen Endfittings bilden kann. Für PTFE-Kupplungen, Injektoranschlüsse und Endfitting-Adapter ohne O-Ring. Für den Betrieb bei höherem Druck sollten stets die aufgelisteten Spezialschutzschilde verwendet werden. Die Säulen sind, zum Schutz vor Splittern oder Brechen, epoxydharzbeschichtet. Verwenden Sie eine Papierfilterscheibe, um die Packung zurückzuhalten. Der Säulen-ID gibt den Durchmesser an der größten Stelle der Säule an; die effektive Länge ist der Abstand zwischen den Gewinden. Aus Borosilikatglas. Bestellen Sie Säulenfittings und Adapter separat. * Lizenziert unter U.S. Patent 4 131 547.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)