Merck
Z178489
Schlauchverbinder
size 118 mm × 67 mm, "T"
Größe auswählen
12 EA
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 120,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 120,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19657-0000
Größe
118 mm × 67 mm
Allgemeine Beschreibung
Abgestuft für 5 verschiedene Schlauchdurchmesser, zum Verbinden gleicher Durchmesser und als Reduzierstück. Aus PP, dampfsterilisierbar bei 121 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)