BR152900
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 3 mm
Synonym(e):
Tubing, Tubing Connectors
Größe auswählen
€ 27,00
Größe auswählen
About This Item
€ 27,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 3 mm
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 152900
Länge
24 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)