Merck
Z177709
Scienceware® Mikroproben-Röhrchenständer
Holds 105 x 8 mm tubes
Größe auswählen
1 EA
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 130,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
€ 130,00
Check Cart for Availability
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
Holds 105 x 8 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18901-0000
L × B × H
21.6 cm (8¹/₂ in.) × 12.4 cm (4⁷/₈ in.) × 6.7 cm (2⁵/₈ in.)
Allgemeine Beschreibung
Aus schlagfestem PS. Hellgraue, zweiteilige Konstruktion. Das Unterteil wird mit Wasser oder gestoßenem Eis gefüllt, das Oberteil hat Löcher für die Probenröhrchen; stapelbar.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Scienceware® micro-sample tube racks are made of high-impact polystyrene for temperature-controlled procedures benchtop procedures.
  • Two-piece construction: Upper rack with holes for holding tubes; Lower rack for storing water or crushed ice for stabilizing temperature.
  • Available in two sizes to best suit your application needs.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)