Merck
Z174300
Sigma-Aldrich
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
Größe auswählen
1 EA
€ 199,00
€ 199,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 199,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 199,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)