Z100595
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)