Merck
Z171697
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 300 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 508,00
€ 508,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 508,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 508,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 595514
Mantel L
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffe in NS24/40. Hohe Kühlleistung für niedrigsiedende Lösemittel. Kompakte Bauform minimiert Diffusionsprobleme.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)