Z169013
Porcelain berl saddles
pkg of 250 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 250 ea
Allgemeine Beschreibung
6 mm. Ideal für Vakuumdestillation, Absorption, und Extraktion. Oberfläche: 1.15 m2/m3 In Packungen mit ca. 250 Stck. Maximale Temperatur: 1100 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)