Merck
Z156531
Sigma-Aldrich
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
joint: SJ 65/40
Größe auswählen
1 EA
€ 147,00
€ 147,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 147,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
€ 147,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: SJ65/40
Allgemeine Beschreibung
Zu verwenden mit Z13,730-8 und Z13,731-6
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)