Merck
Z155896
Graduierte Messgeräte
capacity 2,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
graduations
H × AD
165 mm × 140 mm
Kapazität
2,000 mL
Gewicht
64 oz
Allgemeine Beschreibung
Standard-Gewicht, gesponnenes SS.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)