Fortfahren mit
Z720453
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 4000 mL, accuracy: 29.0 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder, Nalgene 3663-4000, measuring cylinder, measuring flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Volume measuring range:
4000 mL, accuracy: 29.0 mL
Material:
polymethylpentene
Feature:
subdivision 50.0 mL
Packaging:
pack of 2 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polymethylpentene
feature
subdivision 50.0 mL
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-4000
volume measuring range
4000 mL, accuracy: 29.0 mL
color
transparent
General description
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z131032Z131059Z131067
description
volume 4000 mL, accuracy: 29.0 mL, polymethylpentene
description
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polymethylpentene
description
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polymethylpentene
description
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
feature
subdivision 50.0 mL
feature
subdivision 1.0 mL
feature
subdivision 5.0 mL
feature
subdivision 10.0 mL
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-4000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-0500
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-1000
volume measuring range
4000 mL, accuracy: 29.0 mL
volume measuring range
50 mL, accuracy: 0.4 mL
volume measuring range
500 mL, accuracy: 2.6 mL
volume measuring range
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 8 ea, pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 6 ea
color
transparent
color
transparent
color
transparent
color
transparent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® graduierte Zylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)