Merck
Z153877
Duran® Laborflaschen mit Kunststoffbeschichtung
capacity 100 mL
Synonym(e):
bottle laboratory, lab bottle
Größe auswählen
1 EA
€ 26,00
€ 26,00
Noch 0 auf Lager.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 26,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 26,00
Noch 0 auf Lager.
Materialien
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 805 24
Parameter
max. pressure (Not for use under pressure)
Kapazität
100 mL
Durchm. × H
56 mm × 100 mm
Fitting
GL 45 neck thread
Allgemeine Beschreibung
Transparente Plastiküberzug schützt Flaschen vor mechanischen Schäden und Lecks bei Bruch. Autoklavierbar bis 135 °C, im Autoklaven kein Wasser zur Kühlung verwenden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • The external polymer coating provides scratch, leak* and splinter* protection (* only applies to bottles 2000 ml and less)
  • Highly resistant, long service-life coating
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
  • UV protection up to approx. 380 nm due to external coating
  • Complete with screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic print
  • Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)