Z150762
Wasseransaugpumpe
Short swirling
Empfohlene Produkte
Länge
76 mm
Allgemeine Beschreibung
mit geriffelten Anschlüssen und seitlichem Ansatz
Ideal für hohen und geringen Leitungsdruck. Das Rückschlagventil in der Ansaugleitung verhindert ein schnelles Zusammenbrechen des Vakuums bei Wasserausfall. Vakuum bis hinunter zu 100 torr.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)